(±)-2-Butanol ≥99%
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyms: (±)-2-Hydroxybutan (±)-Ethyl-methylcarbinol (±)-Methyl-ethylcarbinol (±)-sec-Butylalkohol (±)-sec-Butanol
24126-30KGEA 666 CHF
24126-30KG
(±)-2-Butanol ≥99%
(±)-2-Butanol
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 99 °C
Melting Pt: -89 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 24 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004569
CAS-Nummer: 78-92-2
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/13/710313.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %