Osmiumtetraoxid 4% in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Osmium(VIII)oxidOsmiumsäure
ROTH8088.1EA 102.6 CHF
ROTH8088.1
Osmiumtetraoxid 4% in wässriger Lösung
Osmiumtetraoxid
Formel: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011150
CAS-Nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1,II