Osmiumtetraoxid 4% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
45385.AB 45385.9W
45385.ABEA 330 CHF
45385.AB 45385.9W
Osmiumtetraoxid 4% in wässriger Lösung
Osmiumtetraoxid
CAS No.: 20816-12-0 Molecular Formula: OsO4 Formula Weight: 254.10 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Chlorine-like Merck Reference: 14,6893 UN No.: 3287 MDL No.: MFCD00011150
Formel: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011150
CAS-Nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6893