Osmiumtetraoxid 4% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
319010050 319010100
ACRO319010050EA 188 CHF
ACRO319010050 ACRO319010100
Osmiumtetraoxid 4% (w/w) in Wasser
Osmiumtetraoxid
Formel: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Dichte: 1.04 g/cm³
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011150
CAS-Nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Solution
Strength 3.92 to 4.08 %