Osmiumtetraoxid 2% in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
Osmium(VIII)oxid
, Osmiumsäure
ROTH7436.1EA
64.9
CHF
ROTH7436.1
Osmiumtetraoxid 2% in wässriger Lösung
Osmiumtetraoxid
Formel:
O₄Os MW: 254,23 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00011150 CAS-Nummer: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 3287 ADR: 6.1,II |