Schwefelsäure 62% für die Fettbestimmung nach Gerber in Käse
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
84509.290EA 66.1 CHF
84509.290 84509.360
Schwefelsäure 62% für die Fettbestimmung nach Gerber in Käse
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Density (20/4) 1.517 - 1.527
Assay 61.7 - 62.7 %