Schwefelsäure 25%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
84513.290EA 45.1 CHF
84513.290 84513.360 84513.460
Schwefelsäure 25%, GPR RECTAPUR®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 24 - 26 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm