Perrheniumsäure 75 - 80% ≥75-80%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11413.06
11413.14
11413.06EA
256
CHF
11413.06
11413.14
Perrheniumsäure 75 - 80% ≥75-80%
Perrheniumsäure
CAS No.: 13768-11-1
Molecular Formula: HO4Re
Formula Weight: 251.26
Density: 2.42
Appearance: Colourless to pale yellow
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011326
Formel:
HO₄Re Dichte: 2.42 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011326 CAS-Nummer: 13768-11-1 EINECS: 237-380-4 UN: 3264 ADR: 8,II |