Perrheniumsäure 76,5% 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
316180050
316180250
ACRO316180050EA
124
CHF
ACRO316180050
ACRO316180250
Perrheniumsäure 76,5% 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Perrheniumsäure
Formel:
HO₄Re Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011326 CAS-Nummer: 13768-11-1 EINECS: 237-380-4 UN: 3264 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 70 to 76.5 % (HReO4) |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |