ortho-Phosphorsäure 85%
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Phosphoric acid
9079.1 9079.2
ROTH9079.1EA 71.9 CHF
ROTH9079.1 ROTH9079.2
ortho-Phosphorsäure 85%
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Melting Pt: 28 °C
Dichte: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III