ortho-Phosphorsäure ≥85%
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Phosphoric acid
6366.1 6366.2
ROTH6366.1EA 110.4 CHF
ROTH6366.1 ROTH6366.2
ortho-Phosphorsäure ≥85%
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Melting Pt: 21
Dichte: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344