ortho-Phosphorsäure 85% ≥85%, EMPROVE® ESSENTIAL JPE, BP, E338, Ph. Eur., NF, reinst suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
Synonyms: Phosphoric acid
1.00563.1000 1.00563.2500 1.00563.9025 1.00563.9950 1.00563.9180 1.00563.5000
1.00563.1000EA 331 CHF
1.00563.1000 1.00563.2500 1.00563.9025 1.00563.9950 1.00563.9180 1.00563.5000
ortho-Phosphorsäure 85% ≥85%, EMPROVE® ESSENTIAL JPE, BP, E338, Ph. Eur., NF, reinst suitable for use as excipient, SAFC®
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Melting Pt: 28 °C
Dichte: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III