Probenbehälter, Schnappverschluss, Corning®
Lieferant: Corning
1730-10 1730-2C 1730-4H 1730-4L 1730-8
CORN1730-10EA 98.7 CHF
CORN1730-10 CORN1730-2C CORN1730-4H CORN1730-4L CORN1730-8
Probenbehälter, Schnappverschluss, Corning®
Probenbehälter Universalbehälter
PP, disposable, translucent.
  • Snap-Seal locking device keeps the cap closed and secure
  • Hinged cap reduces the chance of sample contamination
  • Graduations in both milliliters and ounces
  • Rough source for marking
These wide mouth sample containers are designed for a wide variety of applications and provide a reliable leak-tight seal when closed properly.
Bitte beachten Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.