Gefäße mit Deckel, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALG5352-0004EA 129 CHF
NALG5352-0004 NALG5352-0002
Gefäße mit Deckel, Nalgene®
Dosen Dosen, Universal
PP, translucent.
  • Straight sides and no neck making access and retrieval easy
  • Larger sizes make excellent waste crocks
  • Autoclavable
Ideal for storage and transport of solids.