ortho-Phosphorsäure ≥85%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Phosphoric acid
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
A18067.0FEA 216 CHF
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
ortho-Phosphorsäure ≥85%
ortho-Phosphorsäure
Formula Weight: 98.00 Refractive Index: 1.4310 Melting Point: 19-21° Merck Reference: 14,7344
Formel: H₃PO₄
Melting Pt: 19…21 °C
Dichte: 1.700
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7344