ortho-Phosphorsäure ≥85% (w/w) ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Phosphoric acid
33266.22 33266.A1 33266.D6
33266.22EA 76.9 CHF
33266.22 33266.A1 33266.D6
ortho-Phosphorsäure ≥85% (w/w) ACS
ortho-Phosphorsäure
CAS No.: 7664-38-2 Molecular Formula: H3O4P Formula Weight: 98.00 Physical Form: Viscous liquid Density: 1.70 Refractive Index: 1.4310 Melting Point: 19-21° Merck Reference: 14,7344 UN No.: 1805 MDL No.: MFCD00011340
Formel: H₃PO₄
Melting Pt: 19…21 °C
Dichte: 1.70
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7344