ortho-Phosphorsäure 85%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Phosphoric acid
295700010 295700025 295700100
ACRO295700010EA 96.6 CHF
ACRO295700010 ACRO295700025 ACRO295700100
ortho-Phosphorsäure 85%, reinst
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Melting Pt: 21 °C
Dichte: 1.68 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Color scale ≤35 APHA
Titration with NaOH 84.5 to 86.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm