ortho-Phosphorsäure 85% 85% (w/w) zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Phosphoric acid
201140010 201140025 201145000 201140100
ACRO201140010EA 122 CHF
ACRO201140010 ACRO201140025 ACRO201145000 ACRO201140100
ortho-Phosphorsäure 85% 85% (w/w) zur Analyse
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Melting Pt: 21 °C
Dichte: 1.68 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH ≥85 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
PO3 and PO2 (as H3PO3) ≤0.05 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm