Polyphosphorsäure ≥84% (als Phosphorpentoxid)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L14856.AE L14856.AP
L14856.AEEA 60.8 CHF
L14856.AE L14856.AP
Polyphosphorsäure ≥84% (als Phosphorpentoxid)
Polyphosphoric acid
Purity: ca 84% CAS No.: 8017-16-1 Odour: Odourless Merck Reference: 14,7580 UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00084480
Formel: H(PO₃H)nOH
Dichte: 2.1
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084480
CAS-Nummer: 8017-16-1
EINECS: 232-417-0
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7580