ortho-Phosphorsäure ≥75%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Phosphoric acid
20623.292EA 97.2 CHF
20623.292 20623.361
ortho-Phosphorsäure ≥75%, GPR RECTAPUR®
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Dichte: 1.689 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 75 - 78 %
Density (20/4) 1.579 - 1.610
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm