Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5/2,0 ml, mit Schraubverschluss, Corning®
Lieferant: Corning
430909 430915 430917
734-1873EA 326 CHF
734-1873 734-1874 734-1875
Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5/2,0 ml, mit Schraubverschluss, Corning®
Röhrchen Reaktionsgefäße
Polypropylen, mit orangem Schraubverschluss.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Schraubkappen mit O-Ringen sorgen für dichten und sicheren Verschluss
  • Mit großem weißen Markierungspunkt