ortho-Phosphorsäure 10%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyms:
Orthophosphorsäure
, Phosphorsäure
31142.294EA
60.5
CHF
31142.294
ortho-Phosphorsäure 10%, TECHNICAL
ortho-Phosphorsäure
Formel:
H₃PO₄ MW: 98 g/mol Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011340 CAS-Nummer: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 10 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)