Natriumhydroxid 50% aqueous solution, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
28265.322EA 71.6 CHF
28265.322 28265.446 28265.366
Natriumhydroxid 50% aqueous solution, TECHNICAL
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9…10 °C
Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 47 - 51 %