Natriumhydroxid 35% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
28224.296EA 64.9 CHF
28224.296 28224.365 28224.550 28224.445
Natriumhydroxid 35% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9…10 °C
Dichte: ∼1,38 g/ml
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 34 - 36 %
Density (20/4) 1,370 - 1,390
Schwermetalle (wie z. B. Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chlorid) Max. 100 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 0,02%
Fe (Eisen) Max. 20 ppm