Natriumhydroxid 35% aqueous solution, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
28221.296EA 44.2 CHF
28221.296 28221.365 28221.445 28221.558
Natriumhydroxid 35% aqueous solution, TECHNICAL
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9…10 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 34 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm