Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens, für die Stickstoffbestimmung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
28225.290EA 61.3 CHF
28225.290 28225.360 28225.415 28225.324
Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens, für die Stickstoffbestimmung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9…10 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 32 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
CO3 (as Na2CO3) Max. 1.0 %
SiO4 (as SiO2) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm