Natriumhydroxid 30% w/w aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
28222.290EA 46.9 CHF
28222.290 28222.368 28222.448
Natriumhydroxid 30% w/w aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323
Dichte: 1.33 g/ml
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 29 %
Density (20/4) 1.317 - 1.340
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm