Natriumhydroxid 30% aqueous solution, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
28217.292EA 40.4 CHF
28217.292 28217.441 28217.554 28217.361
Natriumhydroxid 30% aqueous solution, TECHNICAL
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9…10 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 29 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable