Wasserstoffperoxid 33% Unstabilisiert, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
23613.297EA
49.6
CHF
23613.297
23613.366
23613.446
Wasserstoffperoxid 33% Unstabilisiert, TECHNICAL
Wasserstoffperoxid
Formel:
H₂O₂ MW: 34,01 g/mol Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa) Melting Pt: –26 °C Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS-Nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8),II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 31 - 36 % |