Wasserstoffperoxid 30% Unstabilised, AnalaR NORMAPUR® Trace_analysis
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
23615.248EA 121 CHF
23615.248 23615.261 23615.421
Wasserstoffperoxid 30% Unstabilised, AnalaR NORMAPUR® Trace_analysis
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Siedepunkt: ~107 °C (1013 hPa)
Melting Pt: <0 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 30.0 - 32.0 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 3 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.03 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.03 ppm