Wasserstoffperoxid 30%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07298.0250
1.07298.1000
1.07298.0500
1.07298.0250EA
285
CHF
1.07298.0250
1.07298.1000
1.07298.0500
Wasserstoffperoxid 30%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Wasserstoffperoxid
Formel:
H₂O₂ Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa) Melting Pt: < 0 °C Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS-Nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8),II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -26 °C |
Boiling Point | 107 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 18 hPa (20 °C) |
Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 - 4 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |