Wasserstoffperoxid 30%

Lieferant: EUROCLONE
Gefahr

EMR153001 EMR153025
EURLEMR153001EA 0 CHF
EURLEMR153001 EURLEMR153025
Wasserstoffperoxid 30%
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Melting Pt: < 0 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR