Salpetersäure 68%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
20413.296EA
32.7
CHF
20413.296
VWRC20413.465
20413.241
20413.460
20413.365
20413.420
PRLS20413.010
PRLS20413.0025
PRLS20413.025
Salpetersäure 68%, GPR RECTAPUR®
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ MW: 63,01 g/mol Siedepunkt: 120,5 °C (1013 hPa) Melting Pt: –42 °C Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1),II Merck Index: 13,06608 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 68 - 70 % |
Density (20/4) | 1.400 - 1.420 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 2 ppm |
Pb (Lead) | Max. 1 ppm |