Salpetersäure 68%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Nitric acid solution
20406.292EA
39.9
CHF
20406.292
20406.361
20406.320
Salpetersäure 68%, TECHNICAL
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Siedepunkt: 120.5 °C (1013 hPa) Melting Pt: –42 °C Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1),II Merck Index: 13,06608 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 68 - 70 % |