Salpetersäure 65%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Nitric acid solution
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00441.0250 1.00441.1000
1.00441.0250EA 126 CHF
1.00441.0250 1.00441.1000
Salpetersäure 65%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Siedepunkt: 120.5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material