Salpetersäure 60%, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Nitric acid solution
20423.291EA 64.8 CHF
20423.291 20423.360
Salpetersäure 60%, AnalaR NORMAPUR® zA
Salpetersäure
Formel: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 87
Melting Pt: -42
Dichte: 1.51
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 60.0 %
Density (20/4) 1.365 - 1.375
Heavy metals (as Pb) Max. 0.2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.4 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm