Flußsäure 40%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
MQ100
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.1000 1.00335.0250
1.00335.0500EA 123 CHF
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.1000 1.00335.0250
Flußsäure 40%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Hydrofluoric acid
Formel: HF
MW: 20.01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material