Flußsäure 40 - 45%, technische Qualität, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
01066-5LEA 222.4 CHF
01066-5L 01066-6X1L 01066-1L
Flußsäure 40 - 45%, technische Qualität, Fluka™
Hydrofluoric acid
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Formel: HF
MW: 20,01 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: -40 °C
Dichte: 1,140 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Density 1.27 (vs air)
Assay 40 - 45 %
Hexafluorosilicic acid (H₂SiF₆) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Vapor Pressure 25 mmHg ( 20 °C)