Flußsäure 38 - 40%, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00337.1000
1.00337.2500
1.00337.1000EA
113
CHF
1.00337.1000
1.00337.2500
Flußsäure 38 - 40%, Supelco®
Hydrofluoric acid
Formel:
HF Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011346 CAS-Nummer: 7664-39-3 EINECS: 231-634-8 UN: 1790 ADR: 8 (6.1),II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20°C) Soluble |
Melting Point | -44 °C |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 (H2O, 20 °C) |
Synonyms | Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid |