Nalgene® Medienflaschen, quadratisch, mit Schraubverschluss
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALG322020-0250EA 223 CHF
NALG322020-0250 NALG322020-0030 NALG322020-2000 NALG322020-1000 NALG322020-0125 NALG322020-0500 216-2987
Nalgene® Medienflaschen, quadratisch, mit Schraubverschluss
Flaschen Zellkulturflaschen
PETG-Flasche mit HDPE-Schraubverschluss.
  • Graduiert
  • Dauerhaft
  • Bruchfest
  • Auslaufsicher
Verpacken und versenden Sie flüssige Medien, Puffer und Seren in quadratischen Medienflaschen mit Schraubverschluss. Dickwandige, langlebige Flaschen bieten hervorragende Gasbarriereeigenschaften und sind speziell für die Aufbewahrung von Medien und Seren konzipiert. Die nicht sterile Flasche bietet hervorragende Gasbarriereeigenschaften. Durchsichtiges PETG-Material ermöglicht eine einfache Identifizierung des Inhalts.
Zertifizierungen: USP Class VI, FDA Compliance 21 CFR