Sicherheits-Spritzflaschen, Weithals, mehrsprachig, Azlon®
Lieferant: SciLabware
WGW541PML WGW536PML WGW530PML WGW531PML WGW532PML WGW533PML WGW534PML WGW535PML WGW537PML WGW538PML WGW539PML WGW540PML WGW600PML WGW601PML WGW602PML WGW603PML WGW020PML
215-0417EA 86.5 CHF
215-0417 215-2796 215-2794 215-2885 215-2886 215-2887 215-2888 215-2795 215-2797 215-2889 215-2890 215-2891 215-2892 215-2798 215-2893 215-2894 215-3219
Sicherheits-Spritzflaschen, Weithals, mehrsprachig, Azlon®
Flaschen Spritzflaschen
LDPE, durchscheinend, mit PP-Sprühverschluss
  • Unauslöschlicher Aufdruck in vier Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch)
  • Wählen Sie aus drei Wasser- oder fünf Lösungsmitteletiketten, alle mit den neuen global harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamant, Gefahrenhinweisen und Sicherheitsinformationen
  • Der Verschluss verfügt über eine präzise Öffnung an der Düsenspitze um eine feine Kontrolle zu ermöglichen
Weite Öffnung zum Einfachen, sicheren Befüllen. Mit farbcodiertem, einteiligem PP-Verschluss, der seine Form während der Verwendung beibehält.