Perchlorsäure ≥70%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse (max. 0,005 ppm Hg), Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyms:
Überchlorsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00514.1006EA
2280
CHF
1.00514.1006
1.00514.1000
Perchlorsäure ≥70%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse (max. 0,005 ppm Hg), Supelco®
Perchlorsäure
Formel:
HClO₄ MW: 100,46 g/mol Siedepunkt: 160…181 °C (1013 hPa) Melting Pt: –112,2 °C Dichte: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011325 CAS-Nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 1873 ADR: 5.1 (8),I |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -18 °C |
Boiling Point | 198.7 °C (1013 hPa) |
Density | 1.68 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |