Salzsäure 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30018.298EA 58.1 CHF
30018.298 30018.447 30018.320 30018.360
Salzsäure 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST traceable Confirmed