Salzsäure 37%
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
X942.1 X942.2
ROTHX942.1EA 45 CHF
ROTHX942.1 ROTHX942.2
Salzsäure 37%
Salzsäure
Formel: HCl
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II