Salzsäure 37%
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
9277.1 9277.2
ROTH9277.1EA 28.7 CHF
ROTH9277.1 ROTH9277.2
Salzsäure 37%
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II