Salzsäure 37% Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
20255.290EA
45.7
CHF
20255.290
20255.368
20255.324
20255.420
20255.440
Salzsäure 37% Ph. Eur.
Salzsäure
Formel:
HCl MW: 36,46 g/mol Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Melting Pt: –30 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II REACH: 01-2119484862-27 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 35.0 - 39.0 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Identification C | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Free chlorine | Max. 4 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Residue on evaporation | Max. 0.01 % |
Residual solvents | Passes test |