Salzsäure 37%, EMSURE® zur Analyse (max. 0,001 ppm Hg), Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.13386.2500EA 147 CHF
1.13386.2500
Salzsäure 37%, EMSURE® zur Analyse (max. 0,001 ppm Hg), Supelco®
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Boiling Point 45 °C
Vapor Pressure 190 hPa (20 °C)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)