Salzsäure rauchend 37%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, NF, BP, reinst suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.00314.1000 1.00314.2500 1.00314.9025 1.00314.9201
1.00314.1000EA 138 CHF
1.00314.1000 1.00314.2500 1.00314.9025 1.00314.9201
Salzsäure rauchend 37%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, NF, BP, reinst suitable for use as excipient, SAFC®
Salzsäure
Formel: HCl
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II