Salzsäure 32%, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00319.2511EA 66.4 CHF
1.00319.2511 1.00319.2500 1.00319.1000 1.00319.9950 1.00319.1011 1.00319.9025
Salzsäure 32%, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)