Salzsäure 32%, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
MQ200
1.00313.2500
1.00313.9025
1.00313.9180
1.00313.2500EA
89.2
CHF
1.00313.2500
1.00313.9025
1.00313.9180
Salzsäure 32%, Supelco®
Salzsäure
Formel:
HCl MW: 36.46 g/mol Melting Pt: –30 °C Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -40 °C |
Boiling Point | 83 - 90 °C |
Vapor Pressure | 21.3 hPa (20 °C) |
Density | 1.16 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|